4'-Fluor-3'-(trifluormethyl)propiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
006454-1G
006454-5G
FLUO006454-1GEA
31.1
EUR
FLUO006454-1G
FLUO006454-5G
4'-Fluor-3'-(trifluormethyl)propiophenon
4'-Fluor-3'-(trifluormethyl)propiophenon
Formel:
C₁₀H₈F₄O Molecular Weight: 220.17 g/mol |
MDL:
MFCD00061264 CAS-Nummer: 239107-27-8 |