2-Brom-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Brom-4-fluorbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Brom-4-fluorbenzolsulfochlorid
013083-5G
013083-25G
FLUO013083-5GEA
51.8
EUR
FLUO013083-5G
FLUO013083-25G
2-Brom-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
2-Brom-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃BrClFO₂S Molecular Weight: 273.51 g/mol Siedepunkt: 264…265 °C (1013 hPa) Dichte: 1.87 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD03094149 CAS-Nummer: 351003-45-7 UN: 2920 ADR: 8 II |