2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 2-Brom-4-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid
013082-5G 013082-25G
FLUO013082-5GEA 87.9 EUR
FLUO013082-5G FLUO013082-25G
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃BrClF₃O₂S
Molecular Weight: 323.52
Siedepunkt: 235…236 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.865
MDL: MFCD03094394
CAS-Nummer: 54403-98-4
UN: 3265
ADR: 8 II