4-Brom-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Brom-2-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 4-Brom-2-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 4-Brom-2-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid
013073-5G 013073-25G 013073-1G
FLUO013073-5GEA 61.8 EUR
FLUO013073-5G FLUO013073-25G FLUO013073-1G
4-Brom-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
4-Brom-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃BrClF₃O₂S
Schmelzpunkt: 54…58 °C
MDL: MFCD03094392
CAS-Nummer: 176225-10-8
UN: 3261
ADR: 8,II