Acrylsäure ≥99,0% (durch GC) stabilisiert
Lieferant: TCI
Gefahr
Synonyme: Propensäure
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ)
A0141-500G A0141-25G
TCIAA0141-500GEA 51 EUR
TCIAA0141-500G TCIAA0141-25G
Acrylsäure ≥99,0% (durch GC) stabilisiert
Acrylsäure
Formel: C₃H₄O₂
Molecular Weight: 72,06 g/mol
Siedepunkt: 141°C
Schmelzpunkt: 13 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (10 °C)
Flammpunkt: 51°C
MDL: MFCD00004367
CAS-Nummer: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=288a99c09cf862a61728546ef9b0110820491d96&vid=288a99c09cf862a61728546ef9b0110820491d96&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %