1H,1H,9H,9H-Perfluor-1,9-nonandiol
Lieferant: FLUOROCHEM
002306-5G 002306-25G
FLUO002306-5GEA 72.9 EUR
FLUO002306-5G FLUO002306-25G
1H,1H,9H,9H-Perfluor-1,9-nonandiol
1H,1H,9H,9H-Perfluor-1,9-nonandiol
Formel: C₉H₆F₁₄O₂
MDL: MFCD00153275
CAS-Nummer: 203303-01-9