1-Brom-3-methyl-2-buten stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Stabilisierung: Stabilisiert mit Silber
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
274372-10G 274372-1G
SIAL274372-10GEA 49.9 EUR
SIAL274372-10G SIAL274372-1G
1-Brom-3-methyl-2-buten stabilisiert, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3-methyl-2-buten
Formel: C₅H₉Br
Siedepunkt: 129…133 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,293 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000242
CAS-Nummer: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
UN: 2920
ADR: 8,II