Methylorange ACS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Goldorange, Helianthin, Natrium-4-(4-dimethylaminophenylazo)benzolsulfonat, Orange III, 4-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzolsulfonsäure Natriumsalz, (4-(Dimethylamino)azobenzol-4'-sulfonsäure Natriumsalz
0596-100GEA
98.4
EUR
0596-100G
0596-25G
Methylorange ACS
Methylorange
Formel:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Molecular Weight: 327,34 g/mol Siedepunkt: ~90 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 38 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007502 CAS-Nummer: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 UN: 3143 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,06127 |
Spezifikation Testergebnisse
Clarity of Solution | Pass |
Visuelles Übergangsintervall (pH 3.2-4.4) | Pass |