3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
005679-5G 005679-1G
FLUO005679-5GEA 142 EUR
FLUO005679-5G FLUO005679-1G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzoesäure
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
Molecular Weight: 242.56 g/mol
MDL: MFCD01631509
CAS-Nummer: 129931-45-9