1-Ethyl-3-methylimidazoliumiodid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-ethyl-3-methylimidazolium iodide
H59404.06 H59404.18
H59404.06EA 36.1 EUR
H59404.06 H59404.18
1-Ethyl-3-methylimidazoliumiodid ≥97%
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide
Formel: C₆H₁₁IN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03701101
CAS-Nummer: 35935-34-3