4-Benzyloxyindol
Lieferant: FLUOROCHEM
016140-1G 016140-5G
FLUO016140-1GEA 31.1 EUR
FLUO016140-1G FLUO016140-5G
4-Benzyloxyindol
4-Benzyloxyindol
Formel: C₁₅H₁₃NO
Molecular Weight: 223,27 g/mol
MDL: MFCD00047200
CAS-Nummer: 20289-26-3
EINECS: 243-690-0