2-Amino-4-phenylthiazol
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
4-Phenylthiazol-2-amine, 4-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
13388-500
13388-1
13388-5
13388-10
CAYM13388-500EA
30
EUR
CAYM13388-500
CAYM13388-1
CAYM13388-5
CAYM13388-10
2-Amino-4-phenylthiazol
2-Amino-4-phenylthiazole
Formel:
C₉H₈N₂S Molecular Weight: 176,24 g/mol |
MDL:
MFCD00039680 CAS-Nummer: 2010-06-2 EINECS: 217-926-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |