4'-Fluorbiphenyl-4-carbonsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
H33208.03
H33208.06
H33208.03EA
87.6
EUR
H33208.03
H33208.06
4'-Fluorbiphenyl-4-carbonsäure 96%
4'-Fluorbiphenyl-4-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₉FO₂ Molecular Weight: 216.21 g/mol Schmelzpunkt: 243…244 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631909 CAS-Nummer: 5731-10-2 |