(4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
006439-1G 006439-5G
FLUO006439-1GEA 72.9 EUR
FLUO006439-1G FLUO006439-5G
(4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
(4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₉H₆F₄O₂
Molecular Weight: 222.14 g/mol
MDL: MFCD00061189
CAS-Nummer: 195447-80-4