1-Benzyloxy-3-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Fluorobenzyloxybenzene
023291-25G 023291-5G
FLUO023291-25GEA 354 EUR
FLUO023291-25G FLUO023291-5G
1-Benzyloxy-3-fluorbenzol
1-Benzyloxy-3-fluorbenzol
Formel: C₁₃H₁₁FO
Molecular Weight: 202,23 g/mol
MDL: MFCD06409983
CAS-Nummer: 72216-35-4