5-Methylsalicylaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyd
015625-1G 015625-25G
FLUO015625-1GEA 31.1 EUR
FLUO015625-1G FLUO015625-25G
5-Methylsalicylaldehyd
5-Methylsalicylaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54 °C
Dichte: 1,0913 g/cm³ (59 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274297
CAS-Nummer: 613-84-3
EINECS: 210-357-6