(4-Hydroxyphenyl)acetamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Hydroxyphenylacetamide
SB01670.1
SB01670.10
SB01670EE
MAYBSB01670.1EA
0
EUR
MAYBSB01670.1
MAYBSB01670.10
MAYBSB01670EE
(4-Hydroxyphenyl)acetamid
(4-Hydroxyphenyl)acetamid
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151.16 g/mol |
MDL:
MFCD00017145 CAS-Nummer: 17194-82-0 EINECS: 241-235-0 |