5-Brom-2-methoxypyrimidin
Lieferant: FLUOROCHEM
016200-1G 016200-5G
FLUO016200-1GEA 31.1 EUR
FLUO016200-1G FLUO016200-5G
5-Brom-2-methoxypyrimidin
5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂O
Molecular Weight: 189,01 g/mol
MDL: MFCD04973351
CAS-Nummer: 14001-66-2