1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
010752-5G 010752-1G
FLUO010752-5GEA 221 EUR
FLUO010752-5G FLUO010752-1G
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₂₁BN₂O₂
MDL: MFCD03789252
CAS-Nummer: 761446-45-1