Thallium-Standardlösung, 10.000 mg/l Tl in 5%iger Salpetersäure Standard für die ICP
Lieferant: CPAchem
ACSDC162.5NP.L5EA 369 EUR
ACSDC162.5NP.L5 ACSDC162.5NP.L25 ACSDC162.5NP.L1
Thallium-Standardlösung, 10.000 mg/l Tl in 5%iger Salpetersäure Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Thallium-Standards