(Trifluormethyl)trimethylsilan 0.5 M in THF
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
trimethyl(trifluoromethyl)silane
H31520.AA
H31520.AC
H31520.AE
H31520.AAEA
24
EUR
H31520.AA
H31520.AC
H31520.AE
(Trifluormethyl)trimethylsilan 0.5 M in THF
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
CAS No.: 81290-20-2
Molecular Formula: C4H9F3Si
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 17°(63°F)
Boiling Point: 40°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00145454
Formel:
C₄H₉F₃Si Molecular Weight: 142,2 g/mol Siedepunkt: 40 °C Dichte: 0,895 Flammpunkt: 17 °C (63 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145454 CAS-Nummer: 81290-20-2 UN: 1993 ADR: 3,II |