Ethyl-2-amino-4-phenyl-3-thiophencarboxylat
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: Ethyl 2-Amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
13387-100 13387-250 13387-500 13387-1
CAYM13387-100EA 22 EUR
CAYM13387-100 CAYM13387-250 CAYM13387-500 CAYM13387-1
Ethyl-2-amino-4-phenyl-3-thiophencarboxylat
Ethyl-2-amino-4-phenyl-3-thiophencarboxylat
Formel: C₁₃H₁₃NO₂S
Molecular Weight: 247,32 g/mol
MDL: MFCD00126391
CAS-Nummer: 4815-36-5