1-Vinyl-2-pyrrolidon 99% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone

Stabilisierung: Stabilisiert mit Natriumhydroxid

140920050 140925000 140920025
ACRO140920050EA 67.7 EUR
ACRO140920050 ACRO140925000 ACRO140920025
1-Vinyl-2-pyrrolidon 99% stabilisiert
1-Vinyl-2-pyrrolidon
Formel: C₆H₉NO
Molecular Weight: 111.1418 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 13…14 °C
Dichte: 1.043 g/cm³
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003197
CAS-Nummer: 88-12-0
EINECS: 201-800-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≤0.2 % (Pyrrolidone)
Stabilizer 0.1 % Flaked caustic soda


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR