2-Chlor-3-methylpyrazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
ST-1159-1G
ST-1159-5G
ST-1159-25G
COBBST-1159-1GEA
68.4
EUR
COBBST-1159-1G
COBBST-1159-5G
COBBST-1159-25G
2-Chlor-3-methylpyrazin
2-Chloro-3-methylpyrazine
Formel:
C₅H₅ClN₂ Molecular Weight: 128,56 g/mol |
MDL:
MFCD00023279 CAS-Nummer: 95-58-9 EINECS: 202-434-8 |