Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
H59495.14 H59495.22
H59495.14EA 79.7 EUR
H59495.14 H59495.22
Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat 95%
Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat
Formel: C₉H₁₄O₃
Molecular Weight: 170,21 g/mol
Siedepunkt: 106 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,064
Flammpunkt: 96 °C (205 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001631
CAS-Nummer: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5