4,5,7-Trichlor-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: FLUOROCHEM
007452-1G 007452-5G
FLUO007452-1GEA 72.9 EUR
FLUO007452-1G FLUO007452-5G
4,5,7-Trichlor-2-(trifluormethyl)chinolin
4,5,7-Trichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₃Cl₃F₃N
MDL: MFCD00153279
CAS-Nummer: 175203-41-5