4-Amino-3-chlor-5-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
003967-1G
003967-5G
FLUO003967-1GEA
31.1
EUR
FLUO003967-1G
FLUO003967-5G
4-Amino-3-chlor-5-nitrobenzotrifluorid
4-Amino-3-chlor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₄ClF₃N₂O₂ |
MDL:
MFCD00042153 CAS-Nummer: 57729-79-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |