4'-Brom-2'-methylacetanilid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1549-5G
AN-1549-25G
COBBAN-1549-5GEA
37.5
EUR
COBBAN-1549-5G
COBBAN-1549-25G
4'-Brom-2'-methylacetanilid
4'-Brom-2'-methylacetanilid
Formel:
C₉H₁₀BrNO |
MDL:
MFCD00017779 CAS-Nummer: 24106-05-6 |