Acetaldehyd-[D4] Isotope_(98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acetaldehyde-[²H₄]
MQ200
176567-1G
176567-5G
SIAL176567-1GEA
205
EUR
SIAL176567-1G
SIAL176567-5G
Acetaldehyd-[D4] Isotope_(98% D), Sigma-Aldrich®
Acetaldehyd-[D4]
Formel:
C₂D₄O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00044230 CAS-Nummer: 1632-89-9 EINECS: 216-641-6 UN: 1089 ADR: 3 I |