Reinraumhandschuhe, Polyisopren, TouchNTuff® 83-300 / 83-500
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
83-500/5.5 83-500/6 83-500/6.5 83-500/7 83-500/7.5 83-500/8 83-500/8.5 83-500/9 83-300/9 83-300/5.5 83-300/6 83-300/6.5 83-300/7 83-300/7.5 83-300/8 83-300/8.5
112-2782EA 1290 EUR
112-2782 112-2783 112-2784 112-2785 112-2786 112-2787 112-2788 112-2789 112-3182 112-3175 112-3176 112-3177 112-3178 112-3179 112-3180 112-3181
Reinraumhandschuhe, Polyisopren, TouchNTuff® 83-300 / 83-500
Handschuhe
Diese dünnen Einweg-Polymer-Handschuhe bieten überragende Tastempfindlichkeit und flexiblen Schutz für Mitarbeiter und Produkte in verschiedenen feuchten und trockenen Umgebungen, die Kontaminationskontrolle erfordern.
  • Sterile or non sterile, powder-free, anti-slip finish
  • Hand-specific and comfortable to wear for a longer period of time
  • Do not contain natural rubber latex: Safe for latex-sensitive (Type I) laboratory professionals
  • SureFit Technology™: Beaded cuff with adhesive band prevents cuff from rolling down
  • Inner coating technology enables ease of dry and wet hand donning
  • Anti-slip finish helps prevent slippage
Da die Handschuhe chemikalienbeständig sind, sind sie hervorragend für Personen geeignet, die mit potenziell gefährlichen Chemikalien arbeiten. Sie sind auch für die Verwendung in Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 5 oder höher geeignet.
Length: 305 - 310 mm
Thickness: 0,21 ±0,04 mm (palm, single wall)
Colour: White
EN 421, EN 374-2, Cat. III; AQL 1.0
Standards: EN ISO 374-1:2016 Typ B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Kat. III; AQL 0,65
Verpackung: Non sterile version (83-300): 20 right and left hand gloves packed in separate compartments in a polybag; 1 polybag per vacuum-sealed polybag; 2 polybags per vacuum-sealed master polybag, 5 master polybags per case liner; 200 pairs per carton.
Sterile version (83-500): One pair per poly wallet, sealed in a poly envelope; 10 pairs per sealed polybag; 5 sealed polybags per master bag; 4 master bags per case liner; 200 pairs per carton. All packaging is printed with cleanroom-compatible IPA resistant ink. The polybags have an easy-tear opening. The gloves are triple bagged for superior contamination control.