Mehrstellen-Magnetrührer mit Heizung, RT 5/10/15
Lieferant: IKA
3690600 3690603 3690602 3691100 3691102 3692600 3692602 20005700
442-0953EA 2855 EUR
442-0953 442-0955 442-0954 442-0956 442-0957 442-0959 442-0960 431-0239
Mehrstellen-Magnetrührer mit Heizung, RT 5/10/15
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer mit Heizung
Digitaler Magnetrührer mit Heizplatte und mit 5, 10 oder 15 Rührpositionen, konzipiert für synchrones Heizen und Rühren, geeignet für Dauerbetrieb. Die verschleißfreien Magnetspulen bieten geräuschloses und homogenes Rühren in allen Positionen. Das Screening durchgeführt werden kann unter reproduzierbaren Bedingungen. Die Oberflächentemperatur ist stufenlos bis zu 120 °C einstellbar, mit einer maximalen mittleren Medientemperatur von 70 °C (je nach Art des Behälters). Drehzahl bleibt konstant, selbst bei Beladungsänderungen.
  • Homogene Temperaturverteilung über die Heizplatte
  • Einstellbarer und umkehrbarer Betrieb
  • Eco-Mode gewährleistet, dass die Rühraktivitäten nicht die Heizplattenoberfläche erwärmen
  • Fehlercode-Anzeige und einfache Bedienung über Tastenfeld
  • Drehzahl in Schritten von 10 min⁻¹ einstellbar
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 40.