Elektronische Überkopfrührer, EUROSTAR 60 digital, EUROSTAR 60 control, EUROSTAR 100 digital und EUROSTAR 100 control
Lieferant: IKA
4446003 4446002 4440003 4440002 4028503 4028502 4028500 4440000 4446000 4238100 4238102 4238103
441-0328EA 1220 EUR
441-0328 441-0327 441-0325 441-0324 441-0312 441-0311 441-0310 441-0323 441-0326 441-0320 441-0321 441-0322
Elektronische Überkopfrührer, EUROSTAR 60 digital, EUROSTAR 60 control, EUROSTAR 100 digital und EUROSTAR 100 control
Rührer Rührwerke
Leistungsstarke Laborrührer für Mengen bis zu 40 oder 100 Litern (H₂O). Die mikroprozessorgesteuerte Regelung der Geräte steuert die eingestellte Drehzahl automatisch zwischen 0/30 bis 2000 min⁻¹ (EUROSTAR 60 Modelle) oder 0/30 bis 1300 min⁻¹ (EUROSTAR 100 Modelle). Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Gerätes im Fehlerfall oder bei Überlastung. Die Soll- und Istdrehzahl werden kontinuierlich überwacht und Abweichungen automatisch angeglichen. So bleibt die Geschwindigkeit auch dann konstant, wenn sich die Viskosität des Mediums ändert.
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Rührwellen durchsteckbar
  • Überlastungsschutz - Geräte können für einen kurzen Moment unter Überlastbedingungen betrieben werden
  • Schmales Gehäuse und leiser Betrieb
  • Fehlercodeanzeige
Die Control-Modelle verfügen über eine abnehmbare kabellose Steuerung und ein digitales TFT-Display. Sie verfügen über eine RS232- und eine USB-Schnittstelle zur Steuerung und Dokumentation aller Parameter. Eine integrierte Drehmoment-Trendanzeige ermöglicht die Messung von Viskositätsänderungen.
Mehrsprachiges TFT-Display
Programmierbare Funktionen
Integrierte Messung der Temperatur
Intervallbetrieb, Zeitschaltuhr und Verriegelungsfunktion
Einstellbarer Sicherheitskreis
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 40
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 40.
Zubehörinformationen: Temperatursensoren werden separat verkauft.
Bestellinformation: Lieferung ohne Zubehör. Eine breite Palette an Zubehör kann separat bestellt werden.
Lieferumfang:
Bitte beachten