Industriewaagen, Ranger® 3000 kompakte Tischwaage
Lieferant: OHAUS
30060902 30031703 30031706 30031704 30031705 30060904 30060905 30060906 30031702 30060903
611-2596EA 600 EUR
611-2596 611-2582 611-2585 611-2583 611-2584 611-2598 611-2599 611-2611 611-2581 611-2597
Industriewaagen, Ranger® 3000 kompakte Tischwaage
Waagen
Eine einfach zu bedienende, kompakte Mehrzweckwaage für präzise und schnelle Ergebnisse. Anwendungsmodi umfassen Wägen, Prozentwägen, Stückzählung, Summieren und dynamisches Wägen.
  • Große hinterleuchtete LCD-Anzeige
  • Tragbar mit leichtem ABS-Kunststoffgehäuse (Nettogewicht 4,2 kg) und wiederaufladbarem Akku
  • Einfache Tastatur; 5-Tasten-Bedienung
  • Stabilisierung innerhalb von 1 Sekunde
  • Möglichkeit zum Unterflurwägen
Bestellinformation: Weitere verfügbare Konnektivitätsoptionen umfassen optionalen Ethernet-Anschluss, zweite RS232- oder USB-More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable