Kapillarsäulen, CP-TAP CB für Triglyceride
Lieferant: VARIAN
CP7463 CP7483
VARICP7463EA 1350 EUR
VARICP7463 VARICP7483
Kapillarsäulen, CP-TAP CB für Triglyceride
Chromatographiesäulen
CP-TAP CB ist in speziellem Quarzglas für maximale Säulenfestigkeit bei Temperaturen bis zu 370 °C oder in UltiMetal-Kapillare für ultimative Robustheit erhältlich.
  • Detaillierte Analyse der Triglyceride für absolute Sicherheit
  • Vollständiges Triglyceridmuster in etwa 15 Minuten verbessert die Produktivität
Die Auflösung dieser Säule hängt nicht nur von der Kohlenstoffzahl ab – je nach Grad der Ungesättigtheit wird eine verfeinerte Trennung erzielt. Die chemisch gebundene Phase weist ein geringes Bluten auf und sorgt für eine längere Säulenlebensdauer.