Analysenwaagen, Secura®
Lieferant: Sartorius
Secura®
611-2669EA 4890 EUR
611-2669 611-2633 611-2632 611-2631 611-2630 611-2674 611-2673 611-2672 611-2671 611-2670 SARBSECURA324-1CEU SARBSECURA125-1CFR SARBSECURA125-1CEU 611-3324 611-3325 SARBSECURA225D-CEU SARBSECURA324-1S
Analysenwaagen, Secura®
Waagen
Fortschrittliche Waagen für einfache, zuverlässige und sichere Wägevorgänge in regulierten Bereichen. Diese Analysewaagen bieten Stabilisierungszeiten von 2 bis 3 Sekunden bei hervorragender Wiederholbarkeit (0,1 mg) und Linearität (0,2 mg). Die Secura®-Reihe bietet eine Reihe von APC-Funktionen (Advanced Pharma Compliance), die bei Dokumentations- und Überwachungsanforderungen helfen. Auch die GLP-konforme Ausdruckdokumentation wird durch die integrierte Sicherheitskontrolle gesteuert, da die Datenübertragung auf einen Drucker oder PC blockiert wird, wenn häufige Betriebsfehler auftreten, z. B. wenn die Waage nicht waagerecht steht, das Mindestprobengewicht nicht erreicht wurde oder Temperaturschwankungen eine isoCAL-Kalibrierung erfordern.
  • Touchscreen mit grafischer Benutzeroberfläche, optimiert für Benutzer in pharmazeutischen Labors
  • CAL Audit Trail-Funktion zur Dokumentation der Qualität jedes Einwiegevorgangs
  • Verknüpfung von IsoCAL (interne Kalibrier- und Justierfunktion) mit CAL Audit Trail
  • SQmin – Überwachung der Minimaleinwaage nach USP
  • Passwortschutz der Setup-Einstellungen
  • Kontinuierliche Nivellierungsüberwachung mit LevelControl
Semi-Mikrowaagen, 5 Stellen: Die Einführung der leistungsfähigen 5-Stellen-Waagen erweitert die Secura®-Reihe an kompakten und genauen Waagen.
Zusätzliche Merkmale:
Bedienung des Windschutzes mit nur einer Berührung
Stabilisierungszeiten bei 5-Stellen-Waagen von etwa 6 Sekunden
Start-Assistant-Funktion und SmartTouch-Benutzerschnittstelle vereinfachen die Menuführung und erleichtern die Arbeit mit den verschiedenen Funktionen
Optionale 90 mm Waagschale
  • Bedienung des Windschutzes mit nur einer Berührung
  • Stabilisierungszeiten bei 5-Stellen-Waagen von etwa 6 Sekunden
  • Start-Assistant-Funktion und SmartTouch-Benutzerschnittstelle vereinfachen die Menuführung und erleichtern die Arbeit mit den verschiedenen Funktionen
  • Optionale 90 mm Waagschale
Lieferumfang: Werden mit Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, zweisprachiger Anleitung 'Application Guide', Staubschutzhülle für Analysenwaagen, Windschutzring für 0,1-mg-Waagen geliefert.