VWR® Basic, Kittel, mit Velcro®
Lieferant: VWR Collection
113-1991EA 109 EUR
113-1991 113-1988 113-1989 113-1990 113-1992
VWR® Basic, Kittel, mit Velcro®
Einweg-Kleidung
VWR® Basic SPP-Kittel werden aus einem robusten, leichten und atmungsaktiven Polypropylen-, Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln, in ungefährlichen Umgebungen schützt.
  • Druckverschluss am Kragen, Raglanärmel, VELCRO®-Verschluss, Strickmanschetten, ohne Taschen
  • Leichter und atmungsaktiver Schutz in der ersten Stufe
Dieser Schutz ist ideal für weniger kritische Bereiche oder Eingangsbereiche zu Umkleideräumen geeignet. Hergestellt und geprüft in einer nach ISO zertifizierten Einrichtung, die von einem unabhängigen Prüflabor chargenkontrolliert - und -geprüft wurde.
Colour: White