Analysenwaagen, Quintix®
Lieferant: Sartorius Balances
QUINTIX125D-1S QUINTIX35-1S QUINTIX65-1S QUINTIX125D-EU
611-3290EA 7230 EUR
611-3290 611-3291 611-3292 611-3865
Analysenwaagen, Quintix®
Waagen
Eine Modellreihe von ergonomischen Waagen, konzipiert für eine einfache, intuitive Bedienung mit einem großen Touchscreen, selbsterklärenden Symbolen und einfachen Textaufforderungen. Zusätzlich zu den allgemeinen Wägeanwendungen, darunter allgemeines Wägen, Dichte, Prozentwägen, Kontrollwägen, Höchstwert, Zählen und Unruhewägen, bietet das Quintix® Sortiment auch die Funktionen Mischen, Komponenten, Statistiken und Umrechnen. Die Ergebnisse können über eine Mini-USB-Schnittstelle an einen Drucker oder einen Computer direkt in eine Microsoft Excel® Tabelle übertragen werden – ohne zusätzliche Software. Menüführung in 10 Sprachen.
  • Kontrastreiches Farbdisplay mit Touchscreen
  • Stabilisierungszeiten bei 4-Stellen-Waagen von 2 - 3 Sekunden mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit (0,1 mg) und Linearität (0,2 mg)
  • IsoCAL – interne Kalibrier- und Justierfunktion
  • Windschutz mit Türen, die gleitend öffnen; kann für eine einfache Reinigung vollständig auseinandergebaut werden
  • Supervisor-Schloss verhindert unbeabsichtigte Änderungen an den Einstellungen
  • Optionaler GLP-konformer Drucker YDP30, der von der Quintix® Waage automatisch erkannt wird
Semi-Mikro-Waagen, 5 Stellen: Die Einführung der leistungsfähigen 5-Stellen-Waagen erweitert die Quintix®-Reihe an kompakten und genauen Waagen.
Zusätzliche Merkmale:
Bedienung des Windschutzes mit nur einer Berührung
Stabilisierungszeiten bei 5-Stellen-Waagen von etwa 6 Sekunden
Start-Assistant-Funktion und SmartTouch-Benutzerschnittstelle vereinfachen die Menuführung und erleichtern die Arbeit mit den verschiedenen Funktionen
Optionale 90-mm-Waagschale
The introduction of 5-place balances to the Quintix® series extends the level of performance to these compact accurate balances.
Additional features include:
Bestellen