Einweg-Gehörschutzstöpsel, Contours®
Lieferant: Moldex
Contours®
111-1167EA 52.8 EUR
111-1167 111-1166 111-1169 111-1170
Einweg-Gehörschutzstöpsel, Contours®
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, zur einmaligen Verwendung
Diese äußerst komfortablen Gehörschutzstöpsel aus weichem Polyurethan-Schaumstoff sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich.
  • Anatomische Form passt sich leicht an den Gehörgang an: weniger Druck und mehr Komfort
  • Große Basis erleichtert ein ordnungsgemäßes Einsetzen, Anpassen und Entfernen
  • Helle Farben für eine verbesserte Sichtbarkeit
SNR: 35 dB
Standards: EN 352-2:2002
Lieferumfang: Sie werden entweder im Karton oder im hygienischen MoldexStation Dispenser-System ausgeliefert.
Verpackung: Paarweise verpackt.