Schraubkappen für Gewindeflaschen, N 10
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
702046 702049 702044 702048 702047
MANA702046EA 31.2 EUR
MANA702046 MANA702049 MANA702044 MANA702048 MANA702047
Schraubkappen für Gewindeflaschen, N 10
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Die Schraubverschlüsse sind gebondet (Schraubkappe und Septum untrennbar miteinander verbunden) oder fertig montiert.
  • Umfangreiche Auswahl an gebondeten Schraubverschlüssen mit unterschiedlichen Septenmaterialien
  • Septen aus wirtschaftlichem Red Rubber/TEF oder hochwertigem Silikon/PTFE (auch geschlitzt)
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable