PCR-Platten für Thermocycler
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
SPL0240/50 SPL0241/50 SPL0960/50 SPL0961/50
ADVASPL0240/50EA 123 EUR
ADVASPL0240/50 ADVASPL0241/50 ADVASPL0960/50 ADVASPL0961/50
PCR-Platten für Thermocycler
Mikrotiterplatten PCR-Platten
Piko® PCR-Platten nutzen die UTW-Technologie ("ultra-thin wall") zur drastischen Verringerung der Wanddicke und sind speziell für den Einsatz im Piko® Thermocycler und mit dem PikoReal® Echtzeit-PCR-System konzipiert. Piko® PCR-Platten haben die Fläche eines Mikroskop-Objektträgers. Vier Piko® 24-Well-Platten (96-Well-Platten) können in das Plattengestell eingerastet werden, um eine Platte mit 96 Wells (384 Wells) zu schaffen.
  • Extradünne Wände (UTW) für schnelle PCR-/qPCR-Anwendungen
  • Niedrige Form
  • Kompatibel mit Mehrkanal-Standardpipetten und Plattformen für Flüssigkeitshandhabung
  • Well-Abstände und Stellfläche entsprechen Industrieabmessungen
These plates are made of PP.