HPLC-Säulen, SeQuant® ZIC®-pHILIC
Lieferant: Merck
1.50437.0001 1.50459.0001 1.50460.0001 1.50461.0001 1.50462.0001 1.50463.0001 1.50464.0001 1.50438.0001
1.50437.0001EA 367 EUR
1.50437.0001 1.50459.0001 1.50460.0001 1.50461.0001 1.50462.0001 1.50463.0001 1.50464.0001 1.50438.0001
HPLC-Säulen, SeQuant® ZIC®-pHILIC
Chromatographiesäulen
ZIC®-pHILIC hat die gleiche stationäre Phase wie ZIC®-HILIC, basiert aber auf einem Polymerpartikel für erhöhte pH-Stabilität. Das Fehlen von Kieselgel hebt praktisch den Hintergrund bei hochempfindlichen Detektoren wie geladenen Aerosolen auf, die zur Bestimmung organischer und anorganische Ionen eingesetzt werden.
  • Ideal für besonders komplizierte Trennungen von polaren und hydrophilen Verbindungen
  • Verbessertes Potential zur Selektivitätsoptimierung durch sehr breiten pH-Anwendungsbereich
  • Extrem niedriges Hintergrundrauschen bei hochempfindlichen