Magnetrührer mit Heizplatte, RH basic und RH digital
Lieferant: IKA
5019800 5019802 5019803 4678002 4678003 4678000 5019700 5019702 5029700 5019703 5029702 5029703
442-0989EA 826 EUR
442-0989 442-0990 442-0991 442-1246 442-1109 442-1019 442-0986 442-0987 442-1025 442-0988 442-1084 442-1090
Magnetrührer mit Heizplatte, RH basic und RH digital
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Magnetrührer mit einer Heizplatte aus Edelstahl, die weißen Einheiten verfügen über eine emaillierte Platte. Beide Modelle sind einfach zu bedienen, der Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur lässt sich zwischen 50 und 370 °C einstellen. Die Heizleistung von 600 Watt und die Heizplatte aus einer Edelstahl-Kupfer-Verbindung garantieren schnelle Aufheizzeiten.
  • RH basic inklusive M10-Gewinde zur Adaption eines Stativstabes
  • Sanftanlauf des Rührmotors bei beiden Modellen
  • Starkes Magnetfeld und großer Drehzahlbereich für Volumen bis 15 L
  • RH digital mit