Drucker mit Labor-Etikettierset
Lieferant: Brady
710900 710898 710933 710942
BRDY710900EA 619 EUR
BRDY710900 116-0374 116-0349 116-0351
Drucker mit Labor-Etikettierset
Drucker Label Printers
Diese Sets bieten dem Benutzer den Drucker und eine Auswahl an Etiketten zur genauen Kennzeichnung von Proben im Labor. Sowohl der BMP51 und der BMP53 sind tragbare, einfarbige Thermodrucker mit 300-dpi-Druckkopf und sehr ähnlichen Spezifikationen, der BMP51 kann jedoch als unabhängiges Gerät eingesetzt werden. Die Kassette mit Farbband und Etiketten kann sekundenschnell eingesetzt werden.
  • USB, Bluetooth & optionales Ethernet, Wi-Fi-Konnektivität
  • Druckgeschwindigkeit 25,4 mm/Sekunde
  • BMP51 Labor-Kennzeichnungsset mit QWERTY-Tastatur für Vor-Ort-
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable