Moppsystem, UltraSpeed
Lieferant: FHP VILEDA SCS
113970 114007 114010 113972 114008 114001 114002
129-0811EA 18 EUR
129-0811 129-0817 129-0819 129-0813 129-0818 129-0814 129-0815
Moppsystem, UltraSpeed
Mopps
UltraSpeed System:UltraSpeed ist ein einfach zu bedienendes, modulares Bodenreinigungssystem mit einer revolutionären Presse. Das System deckt problemlos alle Reinigungsanforderungen ab – die Mopps und Rahmen können mit einem 15-L-Eimer, einem 25-L-Eimer oder 2×25-L-Eimern auf Rollen verwendet werden, je nach Größe Ihres Bereichs. Die Mopps und Halter sind vielseitig und können zur Reinigung von Böden, Fußleisten, Wänden, Treppen und Decken verwendet werden. Das Herzstück des Systems ist die innovative Presse, die je nach Anwendungsbereich auf einer Vielzahl von Eimern mit oder ohne Hebel eingesetzt werden kann – ganz gleich, ob es ist ein 15-L-Eimer für kleine Bereiche oder ein 25-L-Eimer für mittlere bis große Bereiche ist. Zwei 25-L-Eimer können auch zu einem Doppel-Eimer-System kombiniert werden.
  • Leichte Materialien
  • Schnelle und effektive Presse, kann mit 15-l- und 25-l-Eimern verwendet werden
  • Haltbarkeit und mehrere Mopps für verschiedene Anwendungen
UltraSpeed MicroPlus Mopp:Getufteter Mopp bietet eine hohe Reinigungsleistung, Saugfähigkeit, Haltbarkeit und Hygiene für alle Bodenarten
Einzigartige Faserzusammensetzung: Mikrofaser (weiß) für Tiefenreinigung, Polyester (grau) zur Reduzierung von Reibung, und Baumwolle (beige) für hohe Saugfähigkeit
UltraSpeed Safe Mopp:Mopp aus Spezialfasern für Sicherheitsflächen und raue Böden (z. B. Sicherheitsfliesen), bietet einen hervorragenden Scheuereffekt und Haltbarkeit
Faserzusammensetzung: Polyamidfasern (transparent) für den Bürsteneffekt und Polyester (grau) als Basismaterial
UltraSpeed Trio Mopp:Leichte Materialien
Schnelle und effektive Presse, kann mit 15-L- und 25-L-Eimern verwendet werden
Haltbarkeit und mehrere Mopps für verschiedene Anwendungen
UltraSpeed Mopphalter:Leichter (425 g) und robuster 40-cm-Klapphalter für die Verwendung mit UltraSpeed Mopps sowie handelsüblichen 40-cm-Taschenmopps
Drehgelenk mit integriertem Kugelschnäpper zur einfachen Reinigung von vertikalen Oberflächen
Schnelle Moppbefestigung
Einfaches, schnelles Spülen/Auswringen des Mopps ohne Entfernen des Halters