Warnwesten, C470/C472/C474
Lieferant: Portwest
113-8051EA 5.9 EUR
113-8051 PRTWC470RERL/XL PRTWC474RERS/M 113-8050 113-6991 113-8037 113-8038 113-6990 PRTWC470RERXX/3X 113-6993 113-8036 113-6992 PRTWC474RERL/XL PRTWC472ORRL/XL PRTWC472ORRXX/3X 113-6994 113-8039 PRTWC472ORRS/M PRTWC474RERXX/3X 113-8048 113-8049 PRTWC470RERS/M 113-6988 113-6987 113-6989 113-6984 113-6986 113-6985
Warnwesten, C470/C472/C474
Arbeitskleidung
Diese Polyester-Kettenwirk-Westen bieten hohe Sichtbarkeit.
  • Verstellbarer Klettverschluss
  • Reflektorband mit einer Breite von 5 cm
  • Zwei-Größen-System bietet eine größere Flexibilität
  • Tiefere Armlöcher: Kann bequem über einer Jacke oder einem Sturmmantel getragen werden
Modell C470 verfügt über zwei Reflektorbänder um den gesamten Körper und zusätzliche Bänder, die von der Schulter bis zum Körperband reichen.
Modell C472 bietet alle Eigenschaften des Modells C470, besitzt aber nur ein Reflektorband um den Körper.
Modell C474 bietet alle Eigenschaften des Modells C470 ohne die zusätzlichen Schulterbänder.
Standards: EN ISO 20471 (Klasse 2)