Lange Unterhose, flammhemmend, Borger 2689
Lieferant: SIOEN
2689AP6BS1XL 2689AP6BS2XL 2689AP6BS3XL 2689AP6BSL 2689AP6BSM 2689AP6BSS
113-7048EA 84.4 EUR
113-7048 113-7049 113-7050 113-7051 113-7052 113-7053
Lange Unterhose, flammhemmend, Borger 2689
Arbeitskleidung
Antistatische und flammfeste Unterwäsche aus weicher Maschenware, bestehend aus 60 % Protex, 39 % Viloft und 1 % AST (Jersey).
  • Gerippte Bündchen für Extrakomfort, Hosenschlitz vorne
  • Aufgrund ihres Materials flammbeständig
  • Maschenware hat antimikrobielle und feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften
Gewicht: 180 g/m²
Standards: EN ISO 11612: A1, B1, C1, F1; EN ISO 14116: Index 3; EN 1149-5