Spektrokolorimeter, Lovibond® LC 100
Lieferant: Tintometer
Lovibond®
633-0242EA 2410 EUR
633-0242 633-0243
Spektrokolorimeter, Lovibond® LC 100
Kolorimeter Reflexions-Kolorimeter
Ein leichtes, tragbares bildgebendes Spektrokolorimeter zur Einstellung und Einhaltung von Farbstandards im gesamten Herstellungsprozess. In weniger als 2 Sekunden liefert es nicht nur eine Auswertung, sondern gibt an, wie stark die Farbe von einer bestimmten Norm abweicht. Es nimmt Bilder der Probe mit 8 verschiedenen Beleuchtungen im sichtbaren Bereich und 1 ultravioletten LED (9 Banden insgesamt) für eine präzisere Farbmessung auf. Jede Messung ist eine Kombination von 27 Bildern, beleuchtet mit verschiedenen Farben aus verschiedenen Richtungen.
  • Messung von Lebensmitteln, Pulvern, Kosmetika, Pasten und Pharmazeutika
  • Auswertungen und Vergleichstabellen innerhalb von Sekunden
  • Konformitätsberichte im PDF- und excel-Format
  • Nur für Innenanwendung
  • Akku aufladbar am Computer (über USB-Kabel)
Der SV 100 Halter stützt das LC 100 in einem ergonomischen Betrachtungswinkel. Eine mitgelieferte Kappe schützt die Probe vor starker Umgebungslichtexposition und ermöglicht schnelle, aber exakte Auswertungen.
Lieferumfang: Das Gesamtpaket (LC 100 und SV 100) wird mit einem Koffer mit allem für die präzise Farbmessung erforderlichen Zubehör geliefert.