3,5-Bis(brommethyl)toluol
Lieferant: CHEMPUR
RJC03596.250 RJC03596.1
CHMPRJC03596.250EA 0 EUR
CHMPRJC03596.250 MAYBRJC03596.1
3,5-Bis(brommethyl)toluol
3,5-Bis(brommethyl)toluol
Formel: C₉H₁₀Br₂
MDL: MFCD00182480
CAS-Nummer: 19294-04-3
EINECS: 210-931-6