4-(Trifluormethylthio)benzylbromid
Lieferant: MENAI
Synonyme:
(4-(Bromomethyl)phenyl)(trifluoromethyl)sulphane
CF1.25
CF1.5
MENACF1.25EA
0
EUR
MENACF1.25
MENACF1.5
4-(Trifluormethylthio)benzylbromid
4-(Trifluormethylthio)benzylbromid
Formel:
C₈H₆BrF₃S Molecular Weight: 271.10 g/mol |
MDL:
MFCD00129189 CAS-Nummer: 21101-63-3 UN: 3261 ADR: 8 II |