4-Chlor-3-methylphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-3-methylbenzeneboronic acid
B23179.03 B23179.06
B23179.03EA 60.6 EUR
B23179.03 B23179.06
4-Chlor-3-methylphenylboronsäure ≥98%
4-Chlor-3-methylphenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 161950-10-3 Molecular Formula: C7H8BClO2 Formula Weight: 170.40 Melting Point: 238-242° MDL No.: MFCD02683104
Formel: C₇H₈BClO₂
Molecular Weight: 170.40 g/mol
Schmelzpunkt: 238…242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683104
CAS-Nummer: 161950-10-3